Fontos dokumentumok
H1771
3-Hydroxy-DL-kynurenine
Szinonimák:
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for the recombinant human kynureninase assay
- as a reference standard in tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- as a control for quantifying serum 3-Hydroxy-DL-kynurenine levels in diabetic retinopathy patients
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3