Merck
236349
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.55
Beilstein:
605395
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
oldhatóság
diethyl ether: miscible(lit.)
sűrűség
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Photchlorination of butyryl chloride in liquid phase has been investigated.
Alkalmazás
Butyryl chloride can be used as:
  • A reagent in the acylation of thiophene in the liquid phase catalyzed by zeolites.
  • A source of CO and -Cl in the chlorocarbonylation of aryl bromides to yield acid chlorides.
  • An intermediate in the synthesis of aryl [11C]methylsulfones for PET applications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
CHLORINATION OF BUTYRYL CHLORIDE IN THE LIQUID-PHASE.
Korhonen IO.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 35(3), 175-178 (1981)
A general method for the synthesis of aryl [11C] methylsulfones: potential PET probes for imaging cyclooxygenase-2 expression
Majo VJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(19), 4268-4271 (2005)
Palladium-catalyzed Chlorocarbonylation of Aryl (pseudo) Halides through in situ Generation of Carbon Monoxide
Boehm P, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 132(41), 18043-18052 (2020)
A lewis acid site-activated reaction in zeolites: thiophene acylation by butyryl chloride.
Isaev Y and Fripiat JJ.
J. Catal., 182(1), 257-263 (1999)
A Lewis acid site-activated reaction in zeolites: Thiophene acylation by butyryl chloride
Isaev Y and Fripiat JJ
J. Catal., 182(1), 257-263 (1999)