Fontos dokumentumok
143502
Trimethylacetic anhydride
99%
Szinonimák:
Pivalic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in solid-phase oligonucleotide synthesis
- in kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-γ-butyrolactones with diphenylacetic acid
- as acylation and esterification reagent for anilines
- as acylation and esterification reagent for phenols
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
162.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?