Fontos dokumentumok
A17951
Acetoin
May exist as crystalline dimer
Szinonimák:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
mp
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
élelmiszer allergén
no known allergens
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?