Fontos dokumentumok
361461
meso-2,3-Butanediol
99%
Szinonimák:
(2R,3S)-2,3-Butanediol, (R,S)-2,3-Butanediol, (erythro-) 2,3-Butanediol, rel-(2R,3S)-2,3-Butanediol
Teszt
99%
Forma
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?