Fontos dokumentumok
H13303
1-Hexanol
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Hexyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 25.6 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
559 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As an oil phase in the preparation of manganese zinc ferrite nanoparticles by precipitation in reverse microemulsion system.
- As a solvent in the separation of carboxylic acids and tetrahydrofurfuryl alcohol from water.
- As a solvent in the synthesis of ZnO (zinc oxide) quantum particles from zinc acetate by precipitation method.
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup