Merck
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-Butanediol
97%
Szinonimák:
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1718901
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]23/D −13.2°, neat
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
Általános leírás
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is a key building block in pharmaceutical industry.
Alkalmazás
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Cyclocondenses with ketones for 13C NMR determination of optical purity.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Synlett, 275-275 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Yuanzhi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(3) (2018-03-23)
(3S)-Acetoin and (2S,3S)-2,3-butanediol are important platform chemicals widely applied in the asymmetric synthesis of valuable chiral chemicals. However, their production by fermentative methods is difficult to perform. This study aimed to develop a whole-cell biocatalysis strategy for the production of