Fontos dokumentumok
241962
2,3-Pentanedione
97%
Szinonimák:
Acetylpropionyl
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Általános leírás
Alkalmazás
- Bisphenol derivatives by acid-catalyzed condensation reaction with phenols.
- 2-Ethyl-3-methyl-1H-indole by Pd-catalyzed reaction with aniline under reductive conditions.
- 2-Ethyl-3-methylquinoxaline by condensation reaction with o-phenylenediamine using citric acid as a catalyst.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?