Fontos dokumentumok
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
Szinonimák:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH(OH)COCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
átmeneti hőmérséklet
flash point 45 °C
sűrűség
1.012 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F
Lobbanási pont (C)
45 °C