Fontos dokumentumok
40127-U
Acetoin
analytical standard
Szinonimák:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
minőség
monomer
kiszerelés
pkg of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
mp
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?