Merck
28089-U
Supelco
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Szinonimák:
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.54
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary non-polar
Általános leírás
Application: This popular column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. The low phenyl content provides thermal stability compared to 100% poly(dimethyl siloxane) columns.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)