Merck
188204
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
98%
Szinonimák:
(p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, TosMIC, Tosylmethyl isocyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SO2CH2NC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.24
Beilstein:
3592382
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
109-113 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble
funkcionális csoport
amine
isonitrile
sulfone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide undergoes base-promoted 1,3-dipolar cycloaddition reaction with immobilized imines under microwave irradiation to yield 1,5-disubstituted imidazoles. It is a versatile synthon in organic chemistry, extensively used for the synthesis of heterocyclic compounds.
Alkalmazás
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide was used:
  • in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton
  • as reagent in the preparation of biologically active pyrroles and imidazoles
  • as the isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction employing sugar-derived aldehydes
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron Letters, 48, 5977-5977 (2006)
p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide: A Versatile Synthon in Organic Chemistry.
Tandon VK and Rai S.
Journal of Sulfur Chemistry, 24(3), 307-385 (2003)
Kang Wang et al.
Science advances, 5(6), eaaw2953-eaaw2953 (2019-06-20)
Organic solid-state lasers are essential for various photonic applications, yet current-driven lasing remains a great challenge. Charge transfer (CT) complexes formed with p-/n-type organic semiconductors show great potential in electrically pumped lasers, but it is still difficult to achieve population
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 48, 209-209 (1993)
Medicinal Chemistry Research, 3, 192-192 (1993)