Fontos dokumentumok
300349
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
97%
Szinonimák:
(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-2,3-Butanediol, (S,S)-2,3-Butanediol, Dextro-2,3-Butanediol, L-(+)-Butane-2,3-diol
Teszt
97%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +13°, neat
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
179-182 °C (lit.)
sűrűség
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Related Categories
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?