Merck
B85307
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedione
97%
Szinonimák:
Biacetyl, Diacetyl
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.09
Beilstein:
605398
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
52.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
345 °C
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Inactivates aminopeptidase-N. Cyclocondensation with amines has been used to form triazine and pteridine ring systems. Also used as a precursor to α-diones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T R Leonard et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 299(6), C1398-C1401 (2010-09-17)
It has been accepted for half a century that, for a given level of activation, the steady-state isometric force of a muscle sarcomere depends exclusively on the amount of overlap between the contractile filaments actin and myosin, or equivalently sarcomere
Australian Journal of Chemistry, 43, 1449-1449 (1990)
A Helene et al.
European journal of biochemistry, 196(2), 385-393 (1991-03-14)
Sequence analysis of aminopeptidase N has shown that this zinc exopeptidase contains a consensus sequence (Val-Xaa-Xaa-His-Glu-Xaa-Xaa-His), generally found at the active site of zinc endopeptidases [Jongeneel, C. V., Bouvier, J. and Bairoch, A. (1989) FEBS Lett. 242, 211-214]. This suggests
Tetrahedron Letters, 32, 3879-3879 (1991)
Jhonatan A Hernandez-Valdes et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1032-1032 (2020-06-12)
Some secondary metabolites of fermentative bacteria are desired compounds for the food industry. Examples of these compounds are diacetyl and acetaldehyde, which are produced by species of the lactic acid bacteria (LAB) family. Diacetyl is an aromatic compound, giving the