Merck
A83407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methylbutanol
99%
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1718809
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]23/D −5.8°, neat
törésmutató
n/D 1.41
bp
129-131 °C (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
(S)-(−)-2-Methylbutanol can be used to prepare:
  • (S)-(−)-2-Methyl-1-butyloxy carbonyl amino hexyl isocyanate (MBI), which is used to synthesize isocyanate copolymers.
  • Chiral alkoxynaphathoic acid derivatives having liquid crystalline properties.
  • 3,4-Bis[(S)-2-methylbutoxy]thiophene, a key intermediate for the synthesis of polythiophenes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
108.5 °F
Lobbanási pont (C)
42.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and liquid crystalline investigation of chiral 6-alkoxy-2-naphathoic acid derivatives
Chothani NJ, et al.
Liq. Cryst., 43(11), 1636-1648 (2016)
On the origin of optical activity in polythiophenes
Langeveld-Voss BMW, et al.
Journal of Molecular Structure, 521(1-3), 285-301 (2000)
Anionic polymerization of isocyanates with optical functionalities.
Shin YD, et al.
Polymer, 42(19), 7979-7985 (2001)
Lawrence M Hanks et al.
Journal of economic entomology, 112(5), 2236-2252 (2019-05-29)
We present research on the chemical ecology of 14 species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae), in four tribes of the subfamily Cerambycinae, conducted in east-central Illinois over 8 yr. Adult males produce aggregation-sex pheromones that attract both sexes. Twenty independent
Aldrichimica Acta, 13, 13-13 (1980)