Fontos dokumentumok
69043
2,3-Pentanedione
analytical standard
Szinonimák:
Acetylpropionyl
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.401-1.409
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - open cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?