Merck
129402
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-buten-1-ol
97%
Szinonimák:
3-Isopentenyl alcohol, Isoprenol
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
Beilstein:
1071239
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
sűrűség
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-3-buten-1-ol was used to study the rate coefficient for the gas-phase reaction of OH radical with 3-methyl-3-buten-1-ol.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Pablo M Cometto et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(19), 4444-4450 (2008-04-25)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with four unsaturated alcohols, 3-methyl-3-buten-1-ol (k1), 2-buten-1-ol (k2), 2-methyl-2-propen-1-ol (k3) and 3-buten-1-ol (k4), were measured using two different techniques, a conventional relative rate method and the pulsed laser photolysis-laser induced fluorescence
Tian-He Wang et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 32(12), 3599-3605 (2012-04-04)
Multiphase acid-catalyzed oxidation with hydrogen peroxide (H2O2) has been suggested recently to be a potential route to SOA formation, but the kinetics and chemical mechanism of this process have not been well-known yet. In this work, the uptake of 3-methyl-3-buten-1-ol
[Penetration of primary and tertiary alcohol isomers through rubber and isolated skin].
A L Mikhaleva et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (11)(11), 46-47 (1982-01-01)