Merck
108197
Sigma-Aldrich
Cinnamyl alcohol
98%
Szinonimák:
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
Beilstein:
1903999
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Általános leírás
Cinnamyl alcohol is an organic building block used as a chain transfer agent in polymerization. Cinnamyl alcohol causes Friedel Crafts alkylation of bulky aromatic compound 2,4-di-tert-butylphenol using mesoporous aluminosilicate as catalyst. It undergoes partial oxidation in air to form cinnamaldehyde over a series of Bi-Pt/alumina catalysts. It is also used in perfumery and in deodorant compositions.
Alkalmazás
Cinnamyl alcohol was used to study the alkylation of 2,4-di-tert-butylphenol by cinnamyl alcohol using aluminum-containing mesoporous ethane-silica catalyst. It was used to study gold nanoparticles supported on titanium dioxide catalysed oxidative coupling of alcohols and amines to form the corresponding imines.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Selective oxidation of cinnamyl alcohol to cinnamaldehyde with air over Bi-Pt/alumina catalysts.
Mallat T, et al.
J. Catal., 153(1), 131-143 (1995)
Hydrothermal stability and catalytic activity of aluminum-containing mesoporous ethane-silicas.
Yang Q, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(23), 7934-7937 (2004)
Mesoporous aluminosilicate MCM-41 as a convenient acid catalyst for Friedel-Crafts alkylation of a bulky aromatic compound with cinnamyl alcohol.
Armengol E, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 5, 519-520 (1995)
RIFM fragrance ingredient safety assessment, cinnamyl alcohol, CAS Registry Number 104-54-1
AM Api, et al.
Food And Chemical Toxicology, 141, 111337-111337 (2020)
Formation of imines by selective gold-catalysed aerobic oxidative coupling of alcohols and amines under ambient conditions.
Kegnaes S, et al.
Green Chemistry, 12(8), 1437-1441 (2010)