Merck
118354
Sigma-Aldrich
9-Decen-1-ol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CH(CH2)8OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39020322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
9-Decen-1-ol undergoes oxidation to give 9-decenoic in aqueous media (dioxane–water mixtures) in the presence of supported palladium or platinum catalysts.
Alkalmazás
9-Decen-1-ol was used in the preparation of semifluorinated acids required for the synthesis of poly(styrene-b-semifluorinated isoprene) block copolymers with -CF2H-terminated side groups.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effect of changing molecular end groups on surface properties: synthesis and characterization of poly (styrene-b-semifluorinated isoprene) block copolymers with-CF2H end groups.
Hayakawa T, et al.
Macromolecules, 33(21), 8012-8019 (2000)
Oxidation of 9-decen-1-ol (rosalva) by air in aqueous media on platinum catalysts.
Crozon AB, et al.
New. J. Chem., 22(3), 269-273 (1998)
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions