Fontos dokumentumok
496839
3-Buten-1-ol
96%
Szinonimák:
Allylcarbinol
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?