Fontos dokumentumok
918091
Lenalidomide-Photoswitch2-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
(E)-N-(2-Aminoethyl)-2-(4-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)diazenyl)phenoxy)acetamide hydrochloride, PHOTAC template, Photoswitchable protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Javasolt termékek
ligand
lenalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCNC(COC1=CC=C(/N=N/C2=CC=CC3=C2CN(C4C(NC(CC4)=O)=O)C3=O)C=C1)=O.Cl
Alkalmazás
Suggested wavelengths for photoswitching:
- Switch to cis isomer: 390 nm (380-400 nm)
- Switch to trans isomer (thermally more stable isomer): >450 nm
Low-intensity light needed for photoactivation is not cytotoxic.
Browse our full offering of degrader building blocks that streamlines the synthesis of degrader libraries.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.