Fontos dokumentumok
919888
Thalidomide-Photoswitch3-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
(E)-N-(4-((4-Aminophenyl)diazenyl)phenyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide hydrochloride, Photoswitchable protein degrader building block for PROTAC®
About This Item
Javasolt termékek
ligand
thalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2C(NC(CC2)=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3OCC(NC4=CC=C(/N=N/C5=CC=C(N)C=C5)C=C4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C27H22N6O6.ClH/c28-15-4-6-17(7-5-15)31-32-18-10-8-16(9-11-18)29-23(35)14-39-21-3-1-2-19-24(21)27(38)33(26(19)37)20-12-13-22(34)30-25(20)36;/h1-11,20H,12-14,28H2,(H,29,35)(H,30,34,36);1H/b32-31+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEIFAZYMMHNBAT-MRRLHAJBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Suggested wavelengths for photoswitching:
- Switch to cis isomer: 390 nm (380-400 nm)
- Switch to trans isomer (thermally more stable isomer): >450 nm
Browse our full offering of degrader building blocks that streamlines the synthesis of degrader libraries.
Learn more:
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal: Building PROTAC Degraders for Targeted Protein Degradation
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.