Fontos dokumentumok
930652
Pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
4-((2-aminoethyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, 4-[(2-Aminoethyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, E3 Ligase Ligand 17
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCN)=CC=C3)=O)=O.Cl
InChI
1S/C15H16N4O4.ClH/c16-6-7-17-9-3-1-2-8-12(9)15(23)19(14(8)22)10-4-5-11(20)18-13(10)21;/h1-3,10,17H,4-7,16H2,(H,18,20,21);1H
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)