Merck
914479
Sigma-Aldrich
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH
≥95%
Szinonimák:
10,19-Dioxo-23-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-3,6,12,15-tetraoxa-9,18-diazatricosanoic acid, 17-Biotinamido- 10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecan-1-oic acid, 8- Biotinylamido-3,6-dioxaoctanoic acid dimer, Acid-terminated biotin linker, Biotin-AEEA-AEEA-OH, Biotin-AEEAc-AEEAc-OH, Biotin-Ado-Ado-OH, Biotinylation reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H38N4O9S
Molekulatömeg:
534.62
UNSPSC kód:
12352200
Teszt
≥95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH is a versatile biotinylated linker that can be incorporated into chemical tools via its terminal amino group. Labeling materials or proteins with biotin provides a means to enrich and capture targets from biological systems.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)