Fontos dokumentumok
764213
Biotin-PEG4-alkyne
for copper catalyzed click labeling
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Acetylene-PEG4-biotin conjugate
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
55-64 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCOCCOCCOCCOCC#C)CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C21H35N3O6S/c1-2-8-27-10-12-29-14-15-30-13-11-28-9-7-22-19(25)6-4-3-5-18-20-17(16-31-18)23-21(26)24-20/h1,17-18,20H,3-16H2,(H,22,25)(H2,23,24,26)/t17-,18-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKMJWNZZFUDLKQ-QWFCFKBJSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Fluorescent Heterotelechelic Single-Chain Polymer Nanoparticles: Synthesis, Spectroscopy, and Cellular Imaging
Arginine-Selective Chemical Labeling Approach for Identification and Enrichment of Reactive Arginine Residues in Proteins
Selective Imaging of Gram-Negative and Gram-Positive Microbiotas in the Mouse Gut
Metabolic Oligosaccharide Engineering with Alkyne Sialic Acids Confers Neuraminidase Resistance and Inhibits Influenza Reproduction
A Modular Probe Strategy for Drug Localization, Target Identification and Target Occupancy Measurement on Single Cell Level
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?