Merck
913669
Sigma-Aldrich
Biotinamidoethyldisulfanyl(2-aminoethane) trifluoroacetic acid
Szinonimák:
N-(2-((2-Aminoethyl)disulfaneyl)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide 2,2,2-trifluoroacetate, Biotin-SS-NH2 TFA, Biotin-cystamine TFA, Cleavable biotin linker
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H27F3N4O4S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
492.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O.NCCSSCCNC(CCCC[C@H]1[C@]2([H])[C@](NC(N2)=O)([H])CS1)=O
InChI
1S/C14H26N4O2S3.C2HF3O2/c15-5-7-22-23-8-6-16-12(19)4-2-1-3-11-13-10(9-21-11)17-14(20)18-13;3-2(4,5)1(6)7/h10-11,13H,1-9,15H2,(H,16,19)(H2,17,18,20);(H,6,7)/t10-,11-,13-;/m0./s1
Alkalmazás
Biotinamidoethyldisulfanyl(2-aminoethane) trifluoroacetic acid (Biotin-SS-NH2 TFA) is a cleavable, biotinylated crosslinkers. The linker can also be used for synthesis of chemical biology tools for labeling target proteins in biological experiments and assays. It possesses dual functionality: enrichment via the biotin and an embedded disulfide bridge for cleavage under reducing conditions.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)