Fontos dokumentumok
373567
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate solution
in dilute nitric acid
Szinonimák:
Nitrilooxonium ruthenium(2+) nitrate (1:1:3)
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
összetétel
Ru, 1.5% (typical)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ruthenium
koncentráció
in dilute nitric acid
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ru+3]N=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.NO.Ru/c3*2-1(3)4;1-2;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAAILMLOAHTPQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a Ru source to prepare Y2Ru2O7/NiMoO4@NF electrocatalyst by a combined sol–gel and hydrothermal method, which exhibits superior stability for overall water splitting in an alkaline medium.
- To fabricate bifunctional electrode for Li-air batteries.
- As a precursor to synthesize ruthenium nanoparticles with variable sizes. It helps to form stable ruthenium nitrite complex avoiding the unwanted metal oxide hydrolysis or precipitation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.