Fontos dokumentumok
B2059
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide
Szinonimák:
Biotin PEO Iodoacetamide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H31IN4O5S/c19-11-16(25)21-6-8-28-10-9-27-7-5-20-15(24)4-2-1-3-14-17-13(12-29-14)22-18(26)23-17/h13-14,17H,1-12H2,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWGLKVINXNMNJX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Incorporates a 12 atom hydrophilic spacer.
- Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
- Especially useful for cysteine labeling in many proteomics type applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.