Fontos dokumentumok
I8757
4-Iodo-L-phenylalanine
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Iodo-L-phenylalanine,
Teszt
≥98.0% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?