Fontos dokumentumok
B7639
(+)-Biotin hydrazide
≥97% (TLC), powder
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: ≤20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H18N4O2S/c11-14-8(15)4-2-1-3-7-9-6(5-17-7)12-10(16)13-9/h6-7,9H,1-5,11H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOZWHQPRAOJMBN-ZKWXMUAHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- the modification of alginate
- for the labelling of mitochondrial proteins from non-muscle tissues
- as a component of glycoprotein staining solution
- in periodic acid-biotin-hydrazide (PABH) assay for mucins
- for labeling surface functional groups, biologically active molecules such as antibodies, lectins, sugars, nucleic acids or molecules with free carboxylic or keto groups.
- for coupling to glycoproteins through the carbohydrate by hydrazone formation
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)