Merck
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Boc-β-alanine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.21
Beilstein:
1909986
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-79 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)