Merck
914924
Sigma-Aldrich
3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic acid
≥95%
Szinonimák:
3-((2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethyl)disulfaneyl)propanoic acid, Biotin-SS-COOH, Cleavable biotin linker
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H25N3O4S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
172-175 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]2NC(=O)N[C@H]2C1)CCCCC(=O)NCCSSCCC(=O)O
InChI
1S/C15H25N3O4S3/c19-12(16-6-8-25-24-7-5-13(20)21)4-2-1-3-11-14-10(9-23-11)17-15(22)18-14/h10-11,14H,1-9H2,(H,16,19)(H,20,21)(H2,17,18,22)/t10-,11-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKYYZVIDAWYMZ-MJVIPROJSA-N
Alkalmazás
3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic acid (Biotin-SS-COOH) is a cleavable, biotinylated crosslinkers. The linker can also be used for synthesis of chemical biology tools for labeling target proteins in biological experiments and assays. It possesses dual functionality: enrichment via the biotin and an embedded disulfide bridge for cleavage under reducing conditions.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)