Fontos dokumentumok
908142
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Szinonimák:
Ru/Al2O3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ru
Molekulatömeg:
101.07
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
powder
tartalmaz
<3% water
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
matrix
alumina support
Alkalmazás
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru is a ruthenium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.