Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
212857
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
Szinonimák:
Rh/Al2O3
Összes fotó(5)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
5 wt. % loading
Mátrix
alumina support
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (5 wt. % loading, matrix alumina support, powder) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells. Rh/Al2O3 can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Calorimetric study on oxidation of alumina supported rhodium by dioxygen
J. Mol. Catal. A: Chem., 120(1), 179-184 (1997)
Real-time XAFS analysis of Rh/alumina catalyst
Surface and Interface Analysis : SIA, 40(13), 1751-1754 (2008)
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)