Fontos dokumentumok
83720
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated alumina
5% rhodium (Rh) basis
Szinonimák:
Rh
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
koncentráció
5% Rh
Alkalmazás
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)