Fontos dokumentumok
84032
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
koncentráció
5% Ru
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)