Merck
206172
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
pellets
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
0.5 wt. % loading
részecskeméret
3.2 mm
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (0.5 wt.% loading, pellets, 3.2 mm) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells. It can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)