Merck
907839
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1090 5% Pd
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder
tartalmaz
~50% water
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
Mátrix
activated carbon support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Alkalmazás
Evonik Noblyst® P1092 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • C-C coss coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.