Merck
907936
Sigma-Aldrich
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
Szinonimák:
Pd/Pt/C
About This Item
Lineáris képlet:
PdPt
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
powder
tartalmaz
~60% water
a címkézés mértéke
4 wt. % Palladium loading (dry basis)
1 wt. % Platinum loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
Alkalmazás
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt is a bimetalic platinum and palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenolysis
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.