Merck
908126
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd
Szinonimák:
Pd/Al2O3
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
powder
tartalmaz
<3% water
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
matrix
alumina support
mp
1552 °C (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd is a palladium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.