Fontos dokumentumok
206199
Ruthenium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Szinonimák:
Ru
About This Item
Javasolt termékek
Forma
pellets
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
0.5 wt. % loading
részecskeméret
3.2 mm
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.