Fontos dokumentumok
208779
Nickel on silica/alumina
extent of labeling: ~65 wt. % loading, powder
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
tisztítva
reduction and stabilization
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
~65 wt. % loading
külső felület
~175 m2/g
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in plastic waste pyrolysis for the production of fuel
- to study the supercritical water reforming of glycerol
- in the supercritical water reforming of acetic acid for the production of hydrogen
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.