Merck
907138
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
Molekulatömeg:
106.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder
tartalmaz
~50% Water
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
Mátrix
activated carbon support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenolysis reactions
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
  • C-C coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.