Merck
908002
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
Szinonimák:
Pd/CaCO3
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
>1120 °F
tartalmaz
<3% water
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
Mátrix
calcium carbonate support
SMILES string
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd is a palladium on calcium carbonate catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.