Fontos dokumentumok
439916
Ruthenium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, powder, reduced, dry
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder, reduced, dry
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ruthenium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
5 wt. % loading
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.