Merck
908150
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2060 5% Pt
Szinonimák:
Pt/C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pt
Molekulatömeg:
195.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder
tartalmaz
~50% water
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
Mátrix
activated carbon support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Evonik Noblyst® P2060 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of imines
  • hydrogenation of aliphatic nitro groups
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Egyéb megjegyzések
Unit weight is of net dry catalyst.
Jogi információk
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.