Fontos dokumentumok
A4034
(+)-Sodium L-ascorbate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 135.13 g/mol
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to produce H2O2 in cell culture media
- as a reducing agent for a cell-permeable artificial electron donor, N,N,N′,N′-tetramethyl-p-phenylenediamine (TMPD)
- to study its effect on production of collagen and elastic fibers in fibroblasts cultures derived from normal human skin and dermal fat
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.