Merck
777315
Sigma-Aldrich
Cy3-azide
90% (HPLC)
Szinonimák:
Cy3 Azide Fluroescent Probe
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Molekulatömeg:
804.95 (salt-free basis)
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
90% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)