Merck
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Szinonimák:
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H33N3O8
Molekulatömeg:
587.62
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95% (HPLC)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.