Fontos dokumentumok
364789
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Szinonimák:
TBTA
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
sűrűség
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.